Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ PMP Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- Graduations: printed enhanced pin sharp blue
- Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
- Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
- Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Materiale | PMP (polimetilpentene) |
| Tolleranza | ±5 ml |
| Certificazione/Conformità | DIN 12681, ISO 6706 |
| Classe | A |
| Bilancia | Blu |
| Diametro (sistema metrico) | 66 mm |
| Include | Certificato di conformità |
| Graduazioni | 10 ml |
| Autoclavabile | Sì |
| Vedi altri risultati |