Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Codice prodotto. 12094598
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 12094598
Marca: Azlon CTA2000P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in PMP Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ PMP Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
  • Graduations: printed enhanced pin sharp blue 
  • Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
  • Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
  • Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PMP (polimetilpentene)
Tolleranza ±10 ml
Certificazione/Conformità DIN 12681, ISO 6706
Classe A
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 83 mm
Include Certificato di conformità
Graduazioni 20 ml
Autoclavabile
Scale Color Blu
Base Type Esagonale
Altezza (sistema metrico) 535 mm
Tipo Tubo non graduato