Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL40
GL52
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Giunto rastremato standard:
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Wide neck with PP screw cap
- Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Transparent |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Graduazioni | 200 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 225 mm |
| N. per confezione | 1 |
| Forma | Conico |
| Giunto rastremato standard | 45/40 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |