Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Codice prodotto. p-8001827
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL40
GL52
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Giunto rastremato standard:
34/35
45/40
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12443621
Marca: Azlon FDE450
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from transparent PMP
  • Wide neck with PP screw cap
  • Flask and cap can be autoclaved at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale PMP
Graduazioni 200 mL
Altezza (sistema metrico) 225 mm
N. per confezione 1
Forma Conico
Giunto rastremato standard 45/40
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 133 mm
Dimensione chiusura GL52