Learn More
Azlon™ Polyamide Coated Steel Bottle Carrier
Codice prodotto. p-8001828
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60 mm
74 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12030832
Marca: Azlon BGS040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for safely carrying up to six bottles or wash bottles
  • Manufactured from polyamide coated steel
  • Offers better heat and chemical resistance than other coatings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bottle Carrier
Materiale Polyamide-coated Steel
N. per confezione 1
Diametro (sistema metrico) esterno 60 mm