Learn More
Azlon™ Polycarbonate Boston Round Bottles
Artikelnummer. 15394931
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Graduazioni:
50mL
100mL
Packungsgröße:
pezzi 12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15394931
Marke: Azlon BRC0500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ideal for preparation and storage of biological media, reagents and aqueous solutions
  • Highly transparent polycarbonate media bottles with linerless polypropylene cap
  • Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at 121°C
  • Leakproof
  • Classic round design
  • Heavy duty and durable in use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Da utilizzare con (applicazione) Preparation and Storage of Biological Media, Reagents and Aqueous Solutions
Include Tappo
Materiale Polycarbonate
ID collo (sistema metrico) 28mm
Quantità 12/Pk.
Trasparenza Si
Graduazioni 50mL
Graduated Yes
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 175 mm
Product Type Boston Round Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 81 mm
Autoclavabile Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt