missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Azlon™ Polycarbonate Boston Round Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Graduazioni:
50mL
100mL
Packungsgröße:
pezzi 12
Beschreibung
- Highly transparent polycarbonate media bottles with linerless polypropylene cap
- Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at 121°C
- Leakproof
- Classic round design
- Heavy duty and durable in use
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparation and Storage of Biological Media, Reagents and Aqueous Solutions |
| Include | Tappo |
| Materiale | Polycarbonate |
| ID collo (sistema metrico) | 28mm |
| Quantità | 12/Pk. |
| Trasparenza | Si |
| Graduazioni | 50mL |
| Graduated | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur