Learn More
Azlon™ Square Polycarbonate Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo:
28 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Descrizione
- Highly transparent polycarbonate media bottles with linerless polypropylene cap
- Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at 121°C
- Leakproof
- Practical square design for economic use of space
- Heavy duty and durable in use
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Materiale | Polycarbonate |
| ID collo (sistema metrico) | 40mm |
| Quantità | 6/Pk. |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 266 mm |
| Product Type | Square Bottle |