Learn More
Azlon™ Square Polycarbonate Bottles
Codice prodotto. 15364941
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo:
28 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Codice prodotto. 15364941
Marca: Azlon BSC0250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for preparation and storage of biological media, reagents and aqueous solutions
  • Highly transparent polycarbonate media bottles with linerless polypropylene cap
  • Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at 121°C
  • Leakproof
  • Practical square design for economic use of space
  • Heavy duty and durable in use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Diametro (sistema metrico) interno collo 28 mm
Materiale Polycarbonate
ID collo (sistema metrico) 28mm
Quantità 24/Pk.
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 139 mm
Product Type Square Bottle