Learn More
Protezione di sicurezza con cerniere in policarbonato Azlon™
Codice prodotto. 10093294
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
38 cm
61 cm
61 cm
Larghezza (sistema metrico):
590 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10093294
Marca: Azlon SGT004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per tutelarsi da potenziali rischi con uno schermo protettivo leggero ma estremamente resistente. Lo schermo protettivo incernierato in policarbonato Azlon™ può essere fissato su un banco da laboratorio.
  • Eccellente protezione in situazioni potenzialmente pericolose
  • Regolabile - utilizzabile in configurazione a triangolo stretto o esteso in linea retta
  • Incredibilmente robusto e leggero
  • Con due coppie di piedini metallici rivestiti in plastica
  • I piedini possono essere fissati o imbullonati sul banco per aumentare la stabilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Schermo di sicurezza incernierato
Materiale Policarbonato
Lunghezza (sistema metrico) 61 cm
Larghezza (sistema metrico) 590 mm
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per una protezione eccellente in situazioni di potenziale pericolo
N. per confezione 1 ciascuno
Quantità 1 ciascuno