Learn More
Protezione di sicurezza con cerniere in policarbonato Azlon™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
38 cm
61 cm
61 cm
Larghezza (sistema metrico):
590 mm
750 mm
Unit Size:
Pezzo
Description
- Excellent protection in potentially hazardous situations
- Adjustable - can be used as a tight triangle or extended out to a straight line configuration
- Incredibly strong and lightweight
- Supplied with two pairs of plastic coated metal feet
- Feet may be clamped or bolted onto the bench to give greater stability
Specifications
Specifications
| Product Type | Schermo di sicurezza incernierato |
| Materiale | Policarbonato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 61 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 750 mm |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per una protezione eccellente in situazioni di potenziale pericolo |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Quantità | 1 ciascuno |