Learn More
Protezione di sicurezza con cerniere in policarbonato Azlon™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
38 cm
61 cm
61 cm
Larghezza (sistema metrico):
590 mm
750 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Eccellente protezione in situazioni potenzialmente pericolose
- Regolabile - utilizzabile in configurazione a triangolo stretto o esteso in linea retta
- Incredibilmente robusto e leggero
- Con due coppie di piedini metallici rivestiti in plastica
- I piedini possono essere fissati o imbullonati sul banco per aumentare la stabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Schermo di sicurezza incernierato |
| Materiale | Policarbonato |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 590 mm |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per una protezione eccellente in situazioni di potenziale pericolo |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Quantità | 1 ciascuno |