Learn More
Azlon™ Polycarbonate Vacuum Desiccator with Stopcock
Codice prodotto. 12080253
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
262 mm
296 mm
Diametro (sistema metrico) piastra:
205 mm
236 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
215 mm
245 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) piastra Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12080253 296 mm 236 mm 245 mm Pezzo
12060253 262 mm 205 mm 215 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12080253 Fornitore Azlon N. del fornitore DWA245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.80€
    293.31€ / pezzi 1
    Risparmia 100.49€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 28-01-2027
Durable with high impact resistance and safely withstands high vacuum pressures
Durable with high impact resistance and safely withstands high vacuum pressures
  • Transparent polycarbonate cover and base
  • Durable with high impact resistance
  • Will safely withstand high vacuum pressures
  • Ceramic plate permits the use of incandescent crucibles
Specifica
Colore Transparent
Materiale Polycarbonate
Product Type Vacuum Dessicator
Include Stopcock
Quantità 1/Pk.
Altezza (sistema metrico) 296 mm
Altezza (sistema metrico) interno 195 mm
Diametro (sistema metrico) piastra 236 mm
Diametro (sistema metrico) interno 245 mm