Learn More
Azlon™ Polycarbonate Vials
Codice prodotto. 15314941
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Altezza (sistema metrico):
52 mm
62 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
22 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15314941
Marca: Azlon BRC0010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for sampling, production and packaging of steam sterilised biological solutions
  • Highly transparent polycarbonate vials with coloured polypropylene cap
  • Suitable for repeated sterilisation by autoclaving at 121°C
  • Leakproof and shatterproof
  • Withstands temperatures to -80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 24 mm
Materiale Polycarbonate
Volume (sistema metrico) 10 mL
N. per confezione 100/Pk.
Temperature Range (Metric) 121°C
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 62 mm