Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo ambrate in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 10739185
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10739185
Marca: Azlon™ BWP0150AP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottiglie in plastica a collo largo, per conservare una vasta gamma di materiali fotosensibili. Bottiglie tonde a collo largo ambrate in polipropilene Azlon™ con design a tenuta ermetica e senza liner per agevolare il riempimento e lo svuotamento di campioni liquidi.
Store a wide range of light sensitive materials in these wide-neck plastic bottles. AzlonTM Polypropylene Amber Wide Neck Round Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance.
  • Amber high quality, heavy duty bottles
  • Non-stick polypropylene screw caps
  • Good chemical resistance
  • Opaque, rigid amber polypropylene bottles with black polypropylene screw caps
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of cleaning
  • Heavy-duty and very durable in use
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Capacità (sistema imperiale) 5.07 oz.
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di solidi o liquidi fotosensibili
Materiale Polipropilene
Quantità 10/conf.
Colore chiusura Nero
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 4.56 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite