Learn More
Azlon™ Griffin Style Polypropylene Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
- Complies with ISO 7056
- Traditional beaker shape
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
- Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 51 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Incrementi | 10 mL |
| Quantità | 12 Pk. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 7056 |