Learn More
Azlon™ Griffin Style Polypropylene Beakers
Codice prodotto. p-8012576
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 15354911
Marca: Azlon BDC208P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for general laboratory use
  • Complies with ISO 7056
  • Traditional beaker shape
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 36 mm
Incrementi 2 mL
Quantità 12 Pk.
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056