Learn More
Azlon™ Polypropylene Class B Cylinder Set
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With molded grads
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Include | 10, 25, 50, 100, 250 and 500 mL Cylinders |
| Quantità | 1/Pk. |
| Graduazioni | Yes |
| Tipo | Ungraduated Cylinder Set |