Learn More
Cilindro in polipropilene con scala graduata incisa Azlon™
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. I cilindri in polipropilene Azlon™ con graduazione stampata sono una soluzione robusta e affidabile per misurare il volume dei liquidi in un laboratorio.
Marca: Azlon CP0025P
44.22 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15000kg
Descrizione
Manufactured from high clarity polypropylene for good chemical and temperature resistance. Azlon™ Polypropylene Cylinders with Molded Graduations are a sturdy and reliable choice for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- Hexagonal base enhances stability
- Anti-suction feature prevents cylinder from sticking to wet surfaces and minimizes spillage
- Raised molded graduations provide permanent markings for measurement
- Large pouring spout facilitates dispensing
Specifica
25 ml | |
±0.5 ml | |
Classe B | |
10 conf. | |
Esagonale | |
170 mm |
Polypropylene | |
ISO 6706 | |
20 mm | |
0.5 mL | |
6.69 in. | |
Ungraduated Cylinder |