Learn More
Bottiglie graduate in polipropilene con pannello scrivibile Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Bottiglie in polipropilene a elevata trasparenza
- Design a tenuta ermetica senza liner
- Graduazioni stampate chiare e nitide mostrano i millimetri e le once per i liquidi
- Stampate con un ampio riquadro bianco su cui scrivere per semplificare l'etichettatura
- Bordi interni lisci per versare liquidi in modo efficiente e per una facile pulizia
- Ideali sia per i liquidi che per i solidi, perfette per il campionamento microbiologico
- Autoclavabili a 121°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 32 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Quantità | 10/conf. |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Dimensione chiusura | 38 mm |
| Vedi altri risultati |