Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 11313724
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11313724
Marca: Azlon SWL012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per raccogliere in modo sicuro reagenti chimici o prodotti alimentari. Il misurino in polipropilene Azlon™ viene fornito con parte superiore e inferiore piatta.
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
  • Made from food safe polypropylene
  • Top is flat for levelling off powders
  • Base is flat enabling scoops to stand horizontally
  • The capacity is clearly molded on each size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Misurino
Materiale Polipropilene
Include Maniglia
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 137 mm