Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
- Made from food safe polypropylene
- Top is flat for levelling off powders
- Base is flat enabling scoops to stand horizontally
- The capacity is clearly molded on each size
Specifica
Specifica
| Product Type | Misurino |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Maniglia |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 315 mm |