Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 12591506
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
25 ml
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12591506
Marca: Azlon SWL002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per raccogliere in modo sicuro reagenti chimici o prodotti alimentari. Il misurino in polipropilene Azlon™ viene fornito con parte superiore e inferiore piatta.
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
  • Made from food safe polypropylene
  • Top is flat for levelling off powders
  • Base is flat enabling scoops to stand horizontally
  • The capacity is clearly molded on each size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Measuring Scoop
Materiale Polypropylene
Include Handle
Capacità (sistema metrico) 2 mL
Sterilità Non-sterile
Profondità (sistema metrico) 61 mm
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm