Learn More
Azlon™ Polypropylene Multi-lingual Printed Wash Bottles
Codice prodotto. p-6921041
Click to view available options
Chemical Label:
Diclorometano
Metiletilchetone
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15327017
Marca: Azlon™ WGW703PP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stampigliature con simboli GHS (Sistema mondiale armonizzato), rombo NFPA, frasi di rischio e informazioni sulla sicurezza. I flaconi per liquido di lavaggio in polipropilene con indicazioni multilingue Azlon™ riportano i nomi delle sostanze e informazioni chiave sulla sicurezza in quattro lingue europee, eliminando l'esigenza di più flaconi per liquido di lavaggio nei paesi europei con lingue diverse.
Imprinted with Globally Harmonized Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information. Azlon™ Polypropylene Multi-lingual Printed Wash Bottles display chemical names and key safety information in four European languages, eliminating the need for multiple wash bottles across European language speaking countries.
  • Multi-lingual wide neck wash bottles
  • Manufactured from polypropylene for high thermal and chemical resistance; Autoclavable
  • Indelibly printed In English, French, German and Spanish
  • Fitted with color-coded, one-piece PP closures that maintain their shape in use
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Materiale Polipropilene
Quantità 5/PK
Colore chiusura Verde
Bocca Larga
Chemical Label Metiletilchetone
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Non-venting Cap
Autoclavabile