Learn More
Supporto per pipette in polipropilene Azlon™
Descrizione
- Sostegno in polipropilene resistente chimicamente di colore blu
- Può contenere fino a 94 pipette in verticale
- Molto stabile con una base dal diametro di 230 mm
- Altezza di 470 mm
- Dotato di rack ruotabile che resta sospeso mediante asta di supporto
Specifica
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 470 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 230 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12 mm |
| Capacità | 94 pipette |
| Product Type | Pipette stand |
| Colore | Blu |
| Quantità | 1 conf. |