Learn More
Imbuti in polipropilene per sostanze in polvere Azlon™
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
65mm
80mm
100mm
120mm
150mm
290mm
420mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48mm
Altezza (sistema metrico):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Constructed of durable, lightweight Polypropylene. Azlon™ Polypropylene Powder Funnel features a parallel stem that minimises 'bridging' of powder to improve flow. The two largest sizes have vertical-sided tops to prevent spillage.
- Lightweight polypropylene powder funnel
- Unbreakable in normal use
- Parallel stem minimises 'bridging' of powder to improve flow
- The two largest sizes have vertical-sided tops
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 36 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 135 mm |
| Autoclavabile | Sì |