Learn More
Caraffe stampate in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ Azlon™ Polypropylene Printed Jugs provide a reliable solution for measuring and dispensing liquids in a laboratory.
- Tapers: to form a large pouring spout
- Constructed: from high clarity polypropylene for strength and visibility
- Graduations: printed enhanced pin sharp blue
- Autoclavable: to 121°C
- Ergonomically designed: handle with thumb grip for easy carrying and pouring
- Suitable: for food contact applications per EU and US regulations
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 61 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratori di manipolazione di sostanze chimiche |
| Altezza (sistema metrico) | 72 mm |
| Quantità | 5 conf. |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
| Tipo | Caraffa |
| Autoclavabile | Sì |
| Vedi altri risultati |