Learn More
Bottiglie tonde con collo largo in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. p-8001846
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 mL
150 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12000882
Marca: Azlon BLP0100P
Bottiglie rotonde resistenti per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo largo in polipropilene Azlon™ con design a tenuta ermetica senza liner e buona resistenza chimica. Facile pulizia. Bordi interni lisci per versamenti efficienti.
Use these durable round bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Round Wide Neck Bottles feature a leak-proof, liner-less design and offer good chemical resistance. Easy to clean. Smooth inner contour for efficient pouring.
  • Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Heavy duty and very durable in use
  • Suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Capacità (sistema imperiale) 3,38 once
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
Materiale Polipropilene
Quantità 10/conf.
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite