Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Marca: Azlon™ BLP0150BULK
441.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21933" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.70000kg
Descrizione
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
- High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
- Leak-proof, liner-less design
- Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
- Heavy duty and very durable in use
- Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
- Good chemical resistance
- Autoclavable at 121°C
Specifica
Polypropylene | |
51 mm | |
150 mL | |
330 | |
330/Pk. | |
White | |
Autoclavable |
116 mm | |
Screw Cap | |
Polypropylene | |
Bulk | |
Polypropylene | |
Yes |