Learn More
Azlon™ Bottiglie tonde con collo largo traslucide in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. p-8001850
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Quantità:
10/conf.
110/Pk.
200/Pk.
30/Pk.
330/Pk.
350/Pk.
5/conf.
60/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 110
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 330
pezzi 350
pezzi 5
pezzi 55
pezzi 60
Codice prodotto. 10175184
Marca: Azlon™ BWP0030PN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Facile pulizia. I flaconi in polipropilene trasparente Azlon™ a base rotonda e imboccatura larga sono adatti per il contatto con alimenti e sono prodotti in conformità alle normative dell'Unione europea e degli Stati Uniti.
Constructed of heavy duty, durable plastic. Azlon™Wide Mouth Polypropylene Bottles are easy to clean and designed for efficient, effortless pouring.
  • High clarity, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Leak-proof, liner-less design
  • Smooth inner contours for efficient pouring and ease of pouring
  • Heavy duty and very durable in use
  • Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 ml
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Semitrasparente
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione di un'ampia gamma di liquidi, preparazione di terreni e campionamento
Materiale Polipropilene
ID collo (sistema metrico) 22mm
Quantità 10/conf.
Trasparenza High clarity
Materiale rivestimento interno Unlined
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type Round Wide Mouth Bottle
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite