Learn More
Essiccatore ad armadio in polistirene Azlon™
Codice prodotto. 11313614
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11313614 Trasparente Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11313614 Fornitore Azlon N. del fornitore DWA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.20€
    230.64€ / pezzi 1
    Risparmia 79.56€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 15-03-2027
Realizzate in polistirene trasparente antiurto per garantire resistenza e visibilità. Gli essiccatori ad armadio Azlon™ in polistirene consentono di conservare in un ambiente secco e senza polvere i componenti sensibili all'umidità.
  • Garantisce una conservazione a prova di umidità
  • Scatola in polistirene trasparente antiurto
  • Impilaggio salvaspazio
  • Sportello ermetico con guarnizione in gomma
  • Fornito di vaso ermetico in gel di silice
Specifications
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Include Barattolo sigillato di gel di silice
Dimensioni (L x P) L 225 x l 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) 225 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm
Altezza (sistema metrico) 168 mm