Learn More
Contenitore per campioni in polistirene con coperchio in polietilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 mL
150 ml
200 mL
250 ml
Diametro (sistema metrico):
32 mm
36 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Clear polystyrene containers with maximum sample visibility
- Polyethylene airtight snap-on lids for quick easy use
Specifica
Specifica
| Product Type | Contenitore per campioni |
| Closure Included | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Tipo di chiusura | Coperchio a scatto |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Include | Coperchio in polietilene |
| Vedi altri risultati |