Learn More
Contenitore per campioni in polistirene con coperchio in polietilene Azlon™
Codice prodotto. 11353614
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
30 ml
50 ml
100 mL
150 ml
200 mL
250 ml
Diametro (sistema metrico):
32 mm
36 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11353614
Marca: Azlon BGG450P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare i campioni con la massima visibilità. I contenitori per campioni in polistirene Azlon™ con tappi in polietilene comprendono coperchi a pressione di facile utilizzo.
  • Clear polystyrene containers with maximum sample visibility
  • Polyethylene airtight snap-on lids for quick easy use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore per campioni
Closure Included
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Tipo di chiusura Coperchio a scatto
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Include Coperchio in polietilene
N. per confezione Conf. da 10