Learn More
Taniche per applicazioni gravose in polipropilene Azlon™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 l
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
45 mm
80mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Good general chemical resistance
- Squat form for easy location on shelves, bench top, or while in transit
- Moulded handle for safe and secure carrying
- Moulded graduations for quick, easy volume assessment
- Autoclavable at 121° C
- Caps on 10L and 20L carboys have moulded drill guides to aid installation of feed lines
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 l |
| Include | Maniglia e tappo |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 80mm |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | Sì |
| Altezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |