Learn More
Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™
Codice prodotto. 12551446
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
100 mL
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12551446
Marca: Azlon BNP0100PN
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bottiglie rotonde in plastica resistente per diverse applicazioni di conservazione dei liquidi, preparazione dei terreni e campionamento. Bottiglie tonde con collo stretto in polipropilene Azlon™ ideali per applicazioni a contatto con alimenti, secondo le normative UE e USA.
Use these durable plastic bottles for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. AzlonTM Polypropylene Narrow Neck Round Bottles are ideal for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Translucent, rigid polypropylene bottles with polypropylene screw caps
  • Heavy duty and very durable in use
  • Autoclavable at 121°C
  • Batch certificate available to download online
  • Good general chemical resistance
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Colore Translucent
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 10/PK
Colore chiusura Translucent
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Narrow
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Product Type Narrow Neck Round Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap