Learn More
Azlon™ PTFE Beakers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Comprised of USP class VI grade PTFE, Azlon™ PTFE beakers are resistant to most chemicals and are even suitable for food contact applications.
- Opaque PTFE beakers
- Rigid and non-porous with a smooth surface
- Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
- Are efficient substitutes for platinum
- Can withstand temperatures up to 260°C
Specifica
Specifica
| Colore | Opaque |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 43 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 43 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories for Handling Chemicals |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
| Tipo | Becher |
| Vedi altri risultati |