Learn More
Azlon™ PTFE Beakers
Codice prodotto. 10789525
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10789525
Marca: Azlon BWN036
Comprised of USP class VI grade PTFE, Azlon™ PTFE beakers are resistant to most chemicals and are even suitable for food contact applications.
  • Opaque PTFE beakers
  • Rigid and non-porous with a smooth surface
  • Resistant to all chemicals except molten alkali metals and fluorine
  • Are efficient substitutes for platinum
  • Can withstand temperatures up to 260°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Opaque
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories for Handling Chemicals
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Quantità 1/Pk.
Temperatura (sistema metrico) operativa max °°
Tipo Becher