Learn More
Manicotti in PTFE Azlon™
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. ™ Available in standard joint sizes for accurate fit.
- Truncated cone of pure PTFE
- Allows easy separation of joints
- Eccellente resistenza chimica
- Outstanding resistance to fatigue
- °°
- No contamination from joint grease
- Intended for single or occasional use
- Appropriate for low vacuum work
- USP Class VI grade PTFE
- Verified for food contact applications per US regulations
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Per operazioni a vuoto basso |
| Materiale | PTFE |
| Product Type | Maniche |
| Temperature Range (Metric) | –° |
| N. giunto rastremato standard | 34/35 |
| Tipo | Cono tronco |