Learn More
Manicotti in PTFE Azlon™
Codice prodotto. p-8002916
Click to view available options
N. giunto rastremato standard:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11363714
Marca: Azlon SWN961
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PTFE puro per un'eccellente resistenza chimica, da corrosione e da contaminazione, elevata stabilità termica e buone proprietà di flessione. I manicotti in PTFE Azlon™ formano una tenuta ermetica priva di grassi per giunti in vetro smerigliato. Disponibili in misure standard per un inserimento di precisione.
Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. ™ Available in standard joint sizes for accurate fit.
  • Truncated cone of pure PTFE
  • Allows easy separation of joints
  • Eccellente resistenza chimica
  • Outstanding resistance to fatigue
  • °°
  • No contamination from joint grease
  • Intended for single or occasional use
  • Appropriate for low vacuum work
  • USP Class VI grade PTFE
  • Verified for food contact applications per US regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Per operazioni a vuoto basso
Materiale PTFE
Product Type Maniche
Temperature Range (Metric) –°
N. giunto rastremato standard 14/23
Tipo Cono tronco