Learn More
Azlon™ Retort
Click to view available options
Montaggio:
Center
Edge
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Polyethylene coated metal rod screws into the base.
- Weighs 2.5kg ensuring stability
- Corrosion resistant
- Available with the hole in the centre or at the short edge
Specifica
Specifica
| Materiale | Polyethylene Coated Metal (Rod Screw) |
| Dimensioni (L x P x A) | 171 x 248 x 52 mm (Base), 12.5 x 760 mm (Rod) |
| Montaggio | Center |
| Product Type | Retort |
| Forma | Rectangular Base, Round Rod |
| Descrizione | Rod Position: Centre |
| Quantità | 1/Pk. |