Learn More
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Colore | Translucent |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | 10 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Altezza (sistema metrico) | 104 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |