Learn More
Azlon™ Round Wide Neck Powder HDPE Bottles
Codice prodotto. p-8001864
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 12030802
Marca: Azlon BGC428P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for storage of powders and other solids
  • Translucent rigid HDPE bottles with PVDC wadded polypropylene screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Colore Translucent
Materiale HDPE
N. per confezione 10
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 104 mm
Diametro (sistema metrico) 50 mm
Tipo di chiusura Screw Cap