Learn More
Propipetta in gomma Azlon™
Click to view available options
Tipo di impugnatura:
Per tutti i formati
Single-handed
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for pipettes up to 100mL
- Suitable for pipettes up to 100ml
- Pipette filler works via a series of glass ball valves for air release, suction and delivery
- PWY145 is suitable for single handed operation
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Single-handed |
| Materiale | Rubber |
| Tipo | Pipette Filler |