Learn More
Propipetta in gomma Azlon™
Click to view available options
Tipo di impugnatura:
Per tutti i formati
Single-handed
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Suitable for pipettes up to 100mL
- Adatto per pipette fino a 100 ml
- Attività di riempimento delle pipette tramite una serie di valvole a sfera in vetro per lo sfiato dell'aria, l'aspirazione e l'erogazione
- Il PWY145 è adatto per l'azionamento con una sola mano
- Il PWY146 è dotato di un ugello di inserimento esteso per una presa migliore
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Per tutti i formati |
| Materiale | Gomma |
| Tipo | Filtro per pipetta |