Learn More
Dynalon™ Azlon™ Solvent Venting Wash Bottles
Codice prodotto. 12166570 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Colore chiusura:
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 12166570
Marca: Dynalon™ 6230330
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unique two-way valve stop vapour pressure build-up and eliminates the hazard of volatile solvent leaks
Translucent low density polyethylene wash bottles feature unique two-way valve that stops vapor pressure build-up and eliminates the hazard of volatile solvent leaks. Wide neck provides for easier and safer filling. Plus, for quick identification, cadmium-free polypropylene dispensing closures are color coded. And, for optimum control in dispensing, the jet is precision molded. Each bottle features a clear, indelible label describing the contents, international hazard codes and instructional diagrams for safe usage. Unlabeled bottles with write-on label areas and complete set of adhesive hazard labels for custom use are also available. Supplied in convenient shelf packs of five.
Order Info
Bottles are available in 250 or 500mL capacities with five common solvent labels.
Compliance
All bottles have SPI recycling code stamped on base.
Specifica
Capacità 8 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 once
Colore Translucent
Materiale LDPE
Larghezza (sistema metrico) 57.15mm
Colore chiusura Verde
Certificazione/Conformità SPI recycling code stamped on base
Altezza (sistema metrico) 203.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.25 in.
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Chemical Label Methanol
Materiale chiusura Polypropylene
Autoclavabile Non autoclavabile