Learn More
Cilindro con profilo basso Azlon™, polipropilene
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. Il design a basso profilo dei cilindri Azlon™ in polipropilene consente una maggiore stabilità sul banco e facilità di movimentazione. Ideale per l'uso in aree di laboratorio con spazio limitato.
Marca: Azlon CPS0100P
32.13 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21660" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16200kg
Descrizione
Design Features:
- Squat design ensures stability
- Unique self-draining base eliminates water collection during washing in an automatic laboratory washing machine resulting in the elimination of spill and contamination
- Molded graduations with blue over-print provide durability and visibility for measurement
- Anti-suction base minimizes spillage when lifting cylinder from wet surface
Specifica
100 ml | |
Conf. da 5 | |
Blu | |
2 ml | |
Circular |
PTFE (polipropilene) | |
Classe B | |
50 mm | |
Blue | |
Ungraduated Measuring Cylinder |