Learn More
Cilindro con profilo basso Azlon™, polipropilene
Codice prodotto. 11309643
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11309643
Marca: Azlon CPS0500P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta trasparenza, con buona resistenza chimica e termica. Il design a basso profilo dei cilindri Azlon™ in polipropilene consente una maggiore stabilità sul banco e facilità di movimentazione. Ideale per l'uso in aree di laboratorio con spazio limitato.
Design Features:
  • Squat design ensures stability
  • Unique self-draining base eliminates water collection during washing in an automatic laboratory washing machine resulting in the elimination of spill and contamination
  • Molded graduations with blue over-print provide durability and visibility for measurement
  • Anti-suction base minimizes spillage when lifting cylinder from wet surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
N. per confezione Conf. da 1
Classe Classe B
Bilancia Blu
Diametro (sistema metrico) 68 mm
Graduazioni 10 ml
Scale Color Blu
Base Type Circolare
Altezza (sistema metrico) 218 mm
Tipo Ungraduated Measuring Cylinder