Learn More
Cilindro con profilo basso Azlon™, polipropilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduazioni:
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Design Features:
- Squat design ensures stability
- Unique self-draining base eliminates water collection during washing in an automatic laboratory washing machine resulting in the elimination of spill and contamination
- Molded graduations with blue over-print provide durability and visibility for measurement
- Anti-suction base minimizes spillage when lifting cylinder from wet surface
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| N. per confezione | Conf. da 1 |
| Classe | Classe B |
| Bilancia | Blu |
| Diametro (sistema metrico) | 54 mm |
| Graduazioni | 5 ml |
| Scale Color | Blu |
| Base Type | Circolare |
| Altezza (sistema metrico) | 192 mm |
| Vedi altri risultati |