Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Codice prodotto. 10165824
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL
50 mL, 100 mL, and 250 mL
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
missing translation for 'unitSize'
1 set
3 sets
Product Code. 10165824
missing translation for 'mfr': Azlon BDA300P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per uso generico in laboratorio
Include Set of 10 Beakers (1 of Each Size)
Tipo Straight Sided
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056