Learn More
Azlon™ Straight-sided Beaker Set
Codice prodotto. 10578570
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL
50 mL, 100 mL, and 250 mL
500 mL, 1000 mL, and 2000 mL
Dimensione della confezione:
1 set
3 sets
Codice prodotto. 10578570
Marca: Azlon BDA1199
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set of popular classic Azlon beakers
  • Polypropylene material - good chemical resistance
  • Can withstand temperatures up to 121°C and therefore autoclavable
  • Graduations are clearly printed in indelible solvent resistant ink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, and 250 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per uso generico in laboratorio
Include Set of 5 Beakers, (10, 25, 50, 100 and 250 mL)
Tipo Straight Sided
Autoclavabile Autoclavable
Graduated
Certificazione/Conformità ISO 7056